Fontos dokumentumok
32142
Pirbuterol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(RS)-2-(tert-Butylamino)-1-(6-hydroxymethyl-5-hydroxy-2-pyridyl)ethanol acetate salt, 6-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)-2-hydroxymethylpyridin-3-ol acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
InChI
1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSXMZJGGEWYVCN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?