Merck
36522
Supelco
Quinmerac
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H8ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.64
Beilstein:
8392904
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1cnc2c(C(O)=O)c(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALZOLUNSQWINIR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Quinmerac is a highly selective herbicide, which belongs to the class of substituted quinolinecarboxylic acids. It can be used in weed control management, particularly for dicotyledonous weeds like cleavers, sugar beet, oilseed rape and small grain cereals.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Abscisic acid is a causative factor in the mode of action of the auxinic herbicide quinmerac in cleaver (Galium aparine L.)
Sheltrup F and Grossman K
Journal of Plant Physiology, 147, 118-126 (1995)
New plant growth regulators: High risk investment?
Rademacher.W and Bucci.T
HortTechnology, 12, 64-67 (2002)