Merck
32096
Supelco
Indaziflam
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Amino-4-[(1R,2S)-2,6-dimethyl-indan-1-ylamino]-6-(1-fluoroethyl)-1,3,5-triazine, N-[(1R,2S)-2,3-Dihydro-2,6-dimethyl-1H-inden-1-yl]-6-[(1RS)-1-fluoroethyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H20FN5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.36
Beilstein:
20920435
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(F)c1nc(N)nc(N[C@@H]2[C@@H](C)Cc3ccc(C)cc23)n1
InChI
1S/C16H20FN5/c1-8-4-5-11-7-9(2)13(12(11)6-8)19-16-21-14(10(3)17)20-15(18)22-16/h4-6,9-10,13H,7H2,1-3H3,(H3,18,19,20,21,22)/t9-,10?,13+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFONKFDEZLYQDH-BOURZNODSA-N
Általános leírás
Indaziflam is a pre-emergent, alkylazine herbicide, used in weed control management. Its mode of action involves inhibiting cellulose wall synthesis in susceptible plants.
Alkalmazás
Indaziflam may be used as a reference standard in the determination of indaziflam and its metabolite residues in grapes using liquid-liquid extraction with high performance liquid chromatography coupled with ultraviolet detection (HPLC-UV).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
PRE and POST control of annual bluegrass (Poa annua) with indaziflam
Brosnan.TJ, et al.
Weed Technology, 26(1), 48-53 (2012)
Indaziflam, a new herbicide for pre-emergent control of weeds in turf, forestry, industrial vegetation and ornamentals
Kaapro Jand Hall J
Pakistan journal of weed science research, 18(1), 267-270 (2012)
Smooth crabgrass control with indaziflam at various spring timings
Brosnan.TJ, et al.
Weed Technology, 25(3), 363-366 (2011)
Determination of Indaziflam and its metabolite residues in black grapes
Revathi P, et al.
International Journal of Chemical Studies, 5(2), 237-241 (2017)