Merck
45762
Supelco
Phorate-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H17O3PS3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.38
Beilstein:
2504793
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)CC
InChI
1S/C7H17O3PS3/c1-4-9-11(12,10-5-2)13-7-14(8)6-3/h4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRQHTUDGPWMPKX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P E Levi et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 18(1), 29-39 (1988-01-01)
1. Both the cytochrome P-450-dependent mono-oxygenase system and the FAD-containing mono-oxygenase catalyse the sulphoxidation of thioether-containing organophosphate insecticides. Using purified FAD-containing mono-oxygenase and purified cytochrome P-450 isozymes isolated from mouse liver microsomes, the stereospecificity of the oxidation of phorate to
R Rani et al.
Letters in applied microbiology, 49(1), 112-116 (2009-05-06)
To study the degradation of phorate by a bacterium isolated from phorate-contaminated sites. Ralstonia eutropha strain AAJ1 isolated from soil was found to degrade phorate (supplied as sole carbon source) upto 85% in 10 days in liquid medium. Half-life (t((1/2)))