Fontos dokumentumok
32051
Propargite
PESTANAL®, analytical standard, technical mixture
Szinonimák:
2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C)cc1
InChI
1S/C19H26O4S/c1-5-14-21-24(20)23-18-9-7-6-8-17(18)22-16-12-10-15(11-13-16)19(2,3)4/h1,10-13,17-18H,6-9,14H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYHMJXZULPZUED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Olive oil samples using GC–MS and HPLC–MS methods.
- Tea leaf extract using GC-negative chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS) and UHPLC-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
- Apple leaf extract using HPLC method.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
160.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
71.4 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?