Fontos dokumentumok
45636
Prometryn
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,4-Bis-(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAEVYOVXGOFMJO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Fruits and vegetable samples by citrate QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and gas chromatography coupled to high resolution accurate mass spectrometry (GC-HRAMS) with electrospray ionization (ESI).
- Seawater samples by solid-phase extraction (SPE) and ultra-pressure liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) equipped with ESI and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Sediment samples by dispersive-SPE, QuEChERS extraction and UPLC coupled to high resolution linear ion trap/Orbitrap (LTQ Orbitrap) MS.
- Cereals by QuEChERS extraction and GC-MS/MS equipped with MRM detection.
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)