Merck
46302
Supelco
Mefenpyr-diethyl
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18Cl2N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
373.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)C1=NN(c2ccc(Cl)cc2Cl)C(C)(C1)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H18Cl2N2O4/c1-4-23-14(21)12-9-16(3,15(22)24-5-2)20(19-12)13-7-6-10(17)8-11(13)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPGCOAPTHCZZIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mefenpyr-diethyl is a herbicide safener, used for post emergence control of selective grass weeds affecting crops such as wheat, rye and spring barley.
Alkalmazás
Mefenpyr-diethyl may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design of experiments and detailed uncertainty analysis to develop and validate a solid-phase microextraction/gas chromatography-mass spectrometry method for the simultaneous analysis of 16 pesticides in water
Passeport E, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(33), 5317-5327 (2010)
Modern Crop Protection Compounds (2012)
A multi-residue method for characterization and determination of atmospheric pesticides measured at two French urban and rural sampling sites
Baraud L, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 377(7-8), 1148-1152 (2003)