Merck
31676
Supelco
Clodinafop-propargyl
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Propynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyloxy)phenoxy]propionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H13ClFNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
349.74
Beilstein:
8857008
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/t11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBDHZKLJNAIJNC-LLVKDONJSA-N
Általános leírás
Clodinafop-propargyl is a foliar-absorbed aryloxyphenoxypropionate herbicide which has the capacity to inhibit the lipid biosynthesizing enzyme, acetyl coenzyme-A-carboxylase.1
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)