Fontos dokumentumok
N1607
1,8-Naphthalic anhydride
Szinonimák:
Naphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dione
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
267-269 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
521.6 °F
Lobbanási pont (C)
272 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?