Fontos dokumentumok
32967
Bispyribac sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyloxy)benzoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C([O-])=O)n1
InChI
1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUHMZYWBSHTEDZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Water samples and agricultural products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Fruits and vegetables by liquid chromatography–quadrupole-time of flight–mass spectrometry (LC-QTOF-MS) with automated detection.
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?