Fontos dokumentumok
05164
(Aminomethyl)phosphonic acid
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
AMPA
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (TLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤3.0% water (calc. from elemental analysis)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
NCP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Protocols
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column