Merck
608629
Sigma-Aldrich
Glyphosate-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
HO2C13CH215NHCH2PO3H2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
mp
230 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
Általános leírás
Glyphosate-2-13C,15N is enriched with 13C and 15N isotopes.
Alkalmazás
Glyphosate-2-13C,15N has been used widely in the field of agriculture. It is also used as an internal standard for water quality determination.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lene Nørby Nielsen et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 233, 364-376 (2017-11-03)
Recently, concerns have been raised that residues of glyphosate-based herbicides may interfere with the homeostasis of the intestinal bacterial community and thereby affect the health of humans or animals. The biochemical pathway for aromatic amino acid synthesis (Shikimate pathway), which