Fontos dokumentumok
31598
4-Aminobiphenyl
analytical standard
Szinonimák:
4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylamine, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, Biphenyl-4-ylamine, NSC 7660, Xenylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as an analytical reference standard for the determination of 4-aminobiphenyl in:
- Particulate phase mainstream cigarette smoke samples by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography coupled to MS equipped with selected ion monitoring (SIM) mode of detection as well as simultaneous distillation and extraction (SDE) and GC-MS with SIM detection.
- Environmental water samples by hollow fiber-liquid phase microextraction (HF-LPME) and microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC).
- Indoor and outdoor air samples by GC-MS.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?