Merck
92650
Millipore
Strep B ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NB.21
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Streptococcus spp.
Alkalmazás
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Group B Streptococci from clinical samples.
Komponensek
Composition:
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)