Fontos dokumentumok
44022
KPC ChromoSelect Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
HiCrome™ ′Klebsiella pneumoniae carbapenemase′ Agar Base, HiCrome™ ′carbapenemase resistant Enterobacteriaceae′ Agar Base, HiCrome™ CRE Agar Base
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 3.0 g/L
peptone special, 15.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
veterinary
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Klebsiella spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?