Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
robbanási határérték
9 %
szennyeződések
H2SO4, passes test
≤0.02% Water
párolgási maradék
≤0.002%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.