Merck
27225-M
Sigma-Aldrich
Acetic acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Ügynökség
meets purity specifications of USP (identity)
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
grade
puriss.
Teszt
99.8-100.5%
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szennyeződések
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
párolgási maradék
≤0.005%
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
freezing point ≥15.6 °C
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
alkalmasság
corresponds for appearance
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetic acid is an organic carboxylic acid. It is a hygroscopic liquid having pungent odor. Its anhydrous form is commonly referred as glacial acetic acid. It forms dimers linked by hydrogen bonds in solution and gaseous phases. It is weakly acidic in nature.
Alkalmazás
Acetic acid is widely employed as solvent for various oxidation reactions. It may be used in the analysis of synthetic peptides by electron transfer dissociation (ETD) tandem mass spectrometry (MS/MS). It may be used in the preparation of peroxyacetic acid (disinfectant), via reaction with perhydrol (30% hydrogen peroxide).
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
John E P Syka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9528-9533 (2004-06-24)
Peptide sequence analysis using a combination of gas-phase ion/ion chemistry and tandem mass spectrometry (MS/MS) is demonstrated. Singly charged anthracene anions transfer an electron to multiply protonated peptides in a radio frequency quadrupole linear ion trap (QLT) and induce fragmentation