Fontos dokumentumok
270873
2-Hydroxyquinoline
98%
Szinonimák:
2-Quinolinol, Carbostyril
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
198-199 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
dilute HCl: soluble(lit.)
water: slightly soluble (1 g/950mL)(lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LISFMEBWQUVKPJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?