Fontos dokumentumok
21929-U
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
Szinonimák:
TM=["PerkinElmer"] Autosystem Syringe by SGE
Méret kiválasztása
1 EA
50 700,00 Ft
50 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
50 700,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
50 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Anyagok
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tűméret
23 ga
leírás
color (lime)
Jellemzők
needle type LTN (fixed)
gastight syringe, fixed needle
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 001957
tű H
70 mm
térfogat
5 μL
Általános leírás
SGE syringes [volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.63, needle size 23 ga (cone tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)] are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most trouble-free autosampler syringes available. The stainless steel cone tip, point style #1 is recommended for use with pre-drilled septa. The shape of this needle on the syringe has been developed for multiple and fast septum injections on the autosampler.
Jogi információk
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)