Vissza
Hamilton
®
syringes for PerkinElmer
®
GC Autosystem and Clarus 500
Products
Termékkategória
syringes (1)
Gyártó
Hosszúság (mm)
Térfogat (µL)
Összeegyeztethetőség
Tű formája
Csomagméret
Mérőeszköz
Termékek szűrése
Showing 1-1 of 1
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
24523
Hamilton
®
syringes for PerkinElmer
®
GC Autosystem and Clarus 500,
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)