Fontos dokumentumok
22184-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tűméret
25 ga (blunt tip)
Jellemzők
no dead volume
sample contained in needle
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 86250
tű H
70 mm (2.75 in.)
térfogat
0.5 μL
Általános leírás
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)