Fontos dokumentumok
20733
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tűméret
22s ga (blunt tip)
Jellemzők
Sample contained in needle (no dead volume)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 86200
tű H
70 mm (2.75 in.)
térfogat
1 μL
Related Categories
Általános leírás
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)