Fontos dokumentumok
20980-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Szinonimák:
Precision Syringe
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
24 ga (bevel tip)
Jellemzők
Sample contained in needle (no dead volume)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 88011
tű H
70 mm (2.75 in.)
térfogat
5 μL
Általános leírás
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)