Fontos dokumentumok
206865
Primuline
Dye content 50 %
Szinonimák:
Direct Yellow 59, Primuline Yellow
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 50%
mp
>300 °C
λmax
229 nm (2nd)
340-355 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1ccc2nc(sc2c1S([O-])(=O)=O)-c3ccc4nc(sc4c3)-c5ccc(N)cc5
InChI
1S/C21H15N3O3S3.Na/c1-11-2-8-16-18(19(11)30(25,26)27)29-21(24-16)13-5-9-15-17(10-13)28-20(23-15)12-3-6-14(22)7-4-12;/h2-10H,22H2,1H3,(H,25,26,27);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?