G005763
GC Analysis of a 38-Component Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Mix on SLB®-IL60, Comparison to a Polyethylene Glycol (PEG) Column
suitable for GC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: PEG 3, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm
column: SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29505-U)
oven: 170 °C, 1 °C/min to 225 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min
liner: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split/splitless type, single taper wool packed FocusLiner design
sample: Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U) + C22:5n3, in methylene chloride
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical
food and beverages
Jogi információk
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)