Fontos dokumentumok
16966
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3 carbamoyl-13C)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
Isotopic Enrichment ≥98%
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?