Merck
733873
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C5D3H11N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRRKLBAKDXSTNC-FONWFMSDSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)