Fontos dokumentumok
35562
Dalapon
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2,2-Dichloropropionic acid, Dalapon
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(Cl)(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDUPDOJHUQKPAG-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?