Merck
31716
Supelco
Thiocyclam hydrogenoxalate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NS3 · C2H2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.38
Beilstein:
4771240
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CN(C)C1CSSSC1
InChI
1S/C5H11NS3.C2H2O4/c1-6(2)5-3-7-9-8-4-5;3-1(4)2(5)6/h5H,3-4H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICTQUFQQEYSGGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Thiocyclam hydrogenoxalate is a derivative of nereistoxin, isolated from a marine annelid, Lubriconereis heteropoda Marenz. It is used as a pesticide for agricultural practices.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Thiocyclam hydrogenoxalate may be used as a reference standard in the determination of thiocyclam hydrogenoxalate in technical products and pharmaceutical formulations using reversed-phase high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (RP-HPLC-UV).
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>266.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 130 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Updated General Techniques and Additional Pesticides, 1150(1-2), 208-214 (2013)