Fontos dokumentumok
47082-U
Supelco
EPA 8260 Internal Standards Mix HC
certified reference material, 10000 μg/mL in methanol
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8260
610
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type internal
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
10000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
EPA 8260 Internal Standards Mix HC is a multi-component solution containing chlorobenzene-d5, 1,4-dichlorobenzene-d4, 1,4-difluorobenzene, and pentafluorobenzene as certified reference materials (CRMs).
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Chlorobenzene-d5
    1,4-Dichlorobenzene-d4
    1,4-Difluorobenzene
    Pentafluorobenzene
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
122.0 °F
Lobbanási pont (C)
50 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)