Fontos dokumentumok
23100
Chloral hydrate
crystallized, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
Trichloroacetaldehyde hydrate
Teszt
≥98.0% (T)
form
solid
minőség
crystallized
mp
57 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A reactant in the asymmetric synthesis of β-trichloromethyl-β-hydroxyketones by reacting with chiral imines.
- A water carrier for the efficient deprotectionof acetals, dithioacetals, and tetrahydropyranyl ethers in organic solvents.
- A reactant to synthesize 2-(hydroxyimino)-N-(2-iodophenyl)acetamide using 2-iodoaniline in the presence of hydrochloric acid, sodium sulfate, and hydroxyamine hydrochloride.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?