Fontos dokumentumok
C0125
Cacodylic acid
≥98%
Szinonimák:
Dimethylarsinic acid, Dimethylarsonic acid, Hydroxydimethylarsine oxide
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.