S2GPT02RE
Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Szinonimák:
SCGPT02RE, Steritop Threaded Bottle Top Filter, bottle top sterile filter unit, bottle top vacuum filter, bottle top vacuum filtering unit
About This Item
Javasolt termékek
material
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Minőségi szint
sterilitás
sterile; irradiated
termékcsalád
Steritop®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
leírás
2.4 mL (hold-up volume)
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
95 mm
kapacitás
250 mL
Átmérő
12.5 cm
szűrőátmérő
73 mm
szűrőfelület
40 cm2
tölcsérkapacitás
250 mL
Mátrix
Express PLUS™
pórusméret
0.22 μm pore size
szerelvény
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Stericup® and Steritop® sterile filtration devices use reliable, high-performance membranes for optimum sterile filtration of laboratory reagents, buffers, and media. These devices combine superior flow rates and throughput with low non-specific binding and a stable, no-tip design.
This Steritop® 250 mL bottle-top with 0.22 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit can be used on bottles with 45 mm openings, designed for vacuum applications.
Alkalmazás
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Related Content
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.