Merck
09506
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-β-nitrostyrene
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Szinonimák:
1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6FNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.14
Beilstein:
2208372
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (sum of isomers, GC)
mp
99-102 °C
funkcionális csoport
amine
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)