Merck
642177
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH=CHNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
112-116 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLJATYFHELDGEA-AATRIKPKSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)