Fontos dokumentumok
06957
(−)-Chicoric acid
analytical standard
Szinonimák:
(2R,3R)-2,3-Bis{[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy}butanedioic acid, 2,3-Di-trans-caffeoyltartaric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?