Fontos dokumentumok
78419
Salmonella ChromoSelect Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
Salmonella Agar ChromoSelect
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 13 g/L
bile salt mixture, 1 g/L
chromogenic mixture, 5.4 g/L
peptic digest of animal tissue, 6 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
pH
7.7±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?