Merck
05587
Supelco
Dexrazoxane
analytical standard
Szinonimák:
(+)-(S)-4,4′-Propylenedi-2,6-piperazinedione, (S)-(+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, Cardioxane, ICRF-187, NSC169780, Zinecard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMKDZUISNHGIBY-ZETCQYMHSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dexrazoxane is a cardioprotective compound against anthracyclines. It functions by inhibiting topoisomerase II without inducing DNA strand breaks. Dexrazoxane is a + enantiomer of razoxane.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)