Fontos dokumentumok
05508
Oleic acid
Selectophore™, ≥99%
Szinonimák:
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 176 °C)
termékcsalád
Selectophore™
Teszt
≥98.5% (GC)
≥99%
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?