Fontos dokumentumok
05115001
Panax ginseng extract
secondary reference standard
Szinonimák:
Ginseng root extract
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Panax ginseng C.A. Meyer, radix extract (according to HMPC Monograph)
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Ginsenosides Rb1+Rg1 (quantitative); Ginsenosides Re, Rf, Rg2, Rc, Rb2, Rd (qualitative)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.