Merck
Y0001347
Ginsenoside Rb1
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-O-β-Glucopyranosyl-(3β,12β)-20-[(6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl β-D-glucopyranoside, Arasaponin E1, Gynosaponin C, Gypenoside III, Notoginsenoside Rb1, Panaxoside Rb1, Sanchinoside E1, Sanchinoside Rb1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H92O23
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1109.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ginsenoside
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C
InChI
1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZYPWOGIYAIIPV-JBDTYSNRSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ginsenoside Rb1 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chiung-Hung Chang et al.
PloS one, 9(8), e105362-e105362 (2014-08-19)
Salmonella, a common zoonotic pathogen, causes gastroenteritis in both humans and animals. Traditional Chinese Medicine (TCM) has been used to improve gastrointestinal dysfunction and to modify the immune response to inflammation for centuries. This study used six herbal plants and