Fontos dokumentumok
G0902
Ginsenoside-Rc from Panax ginseng (Korean ginseng) root
triterpenoid saponin, ≥98% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant root (Panax ginseng)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDCPEKQWFDWQLI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3