Merck
43437
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95% (H-NMR, HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11N3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95% (H-NMR, HPLC)
szennyeződések
≤1% water
mp
-6 °C
SMILES string
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.