59620
SUPELCOSIL™ LC-18-T (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Javasolt termékek
product name
SUPELCOSIL™ LC-18-T Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 4 mm
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
use to protect LC-18-T, LC-DABS
elválasztástechnika
reversed phase
Related Categories
Általános leírás
Lábjegyzet
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)