Fontos dokumentumok
Z329428
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 150 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
gyártó/kereskedő neve
BRAND 137700
Hosszúság
150 mm
Átmérő
~8 mm
Általános leírás
Magnetic core fully sealed.
Egyéb megjegyzések
BR137700 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)