Fontos dokumentumok
V6755
Supelco
Liquid scintillation vials, plastic
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
Szinonimák:
Liquid radiation detection vials, plastic
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
high-density polyethylene vial
Minőségi szint
Jellemzők
closure type screw top vial
screw caps packed separately
kiszerelés
pkg of 1000 ea
kupakméret
24 mm , polyethylene without liner
fiolaméret
27 mm × 61 mm , with cap
térfogat
20 mL
szerelvény
22-400 thread
Általános leírás
Polyethylene with light-weight walls for increased counting efficiency.
Vials and caps are packed in separate plastic bags.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)