Fontos dokumentumok
HS120553
Magnetic Stir Bar Retriever
white PTFE stir bar(s), L 300 mm
Szinonimák:
Magnetic Stirrer Retriever, Stir Bar Retriever
About This Item
UNSPSC kód:
41122401
NACRES:
NB.72
material
white PTFE stir bar(s)
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific 120553
Hosszúság
300 mm
Általános leírás
The Stir Bar Retriever is encapsulated in PTFE making it easy to clean and durable.
Tulajdonságok és előnyök
  • The retrieval bar can recover stir bars even in hot solutions when stirring and mixing is no longer required
  • Chemically inert and easy to clean
  • Encapsulation in PTFE