Z190535
Liquid scintillation vials (with screw cap attached)
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Szinonimák:
Scintillation Counting Vials
About This Item
Javasolt termékek
material
clear glass vial
metal foil liner
white polypropylene cap
Jellemzők
closure type screw top vial
closure type white polypropylene cap
kiszerelés
pkg of 500 ea
méret
28 mm × 61 mm
térfogat
20 mL
szerelvény
thread for 22-400
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)