Merck
47578
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OAll
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-L-aspartic acid 1-allyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H21NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
395.41
Beilstein:
5460108
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −24.5±2°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-21(26)19(12-20(24)25)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJMVIWUCCRKNHY-IBGZPJMESA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jonas Christoffersson et al.
Biofabrication, 11(1), 015013-015013 (2018-12-14)
Liver cell culture models are attractive in both tissue engineering and for development of assays for drug toxicology research. To retain liver specific cell functions, the use of adequate cell types and culture conditions, such as a 3D orientation of
Jisi Zhao et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-03-03)
Photodynamic therapy (PDT) is an established therapeutic modality for the management of cancers. Conjugation with tumor-specific small molecule ligands (e.g., short peptides or peptidomimetics) could increase the tumor targeting of PDT agents, which is very important for improving the outcome