Fontos dokumentumok
8.53082
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ala-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Boc-N-Me-Ala-OH, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-alanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
89-92 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](C)C(=O)O)(C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)10(5)8(13)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Általános leírás
Standard building block for introduction of alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-9002
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=0.5 in ethanol): -33.0 - -28.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.